Merck
51833
Supelco
Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate
≥99.0% (T)
Synonim(y):
1-Heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH2SO3Na · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.26
Beilstein:
3731762
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.21
opis
anionic
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (T)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
220.26 g/mol
metody
ion pair chromatography: suitable
ciąg SMILES
O.[Na+].CCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H16O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
Inne uwagi
Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate can be used as an ion-pairing (IP) reagent, to develop ion-pair reversed phase liquid chromatography method, for the determination of antituberculosis drug ethambutol hydrochloride.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Determination of ethambutol by ion-pair reversed phase liquid chromatography with UV detection.
Analytica Chimica Acta, 456.2, 189-192 (2002)
Marisa Freitas et al.
Phytochemistry, 110, 91-103 (2015-01-03)
The intensification of agricultural productivity is an important challenge worldwide. However, environmental stressors can provide challenges to this intensification. The progressive occurrence of the cyanotoxins cylindrospermopsin (CYN) and microcystin-LR (MC-LR) as a potential consequence of eutrophication and climate change is