Merck
74099
Supelco
Tryptamine hydrochloride
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
2-(3-Indolyl)ethylamine hydrochloride, 3-(2-Aminoethyl)indole hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.68
Beilstein:
3568419
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Formularz
crystals
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
253-255 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].NCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H12N2.ClH/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10;/h1-4,7,12H,5-6,11H2;1H
Klucz InChI
KDFBGNBTTMPNIG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034 . Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Zastosowanie
Reactant for preparation of:
  • Tryptamine derivatives as inhibitors against hepatitis B virus
  • Carbamoyl epipodophyllotoxins as potential antitumor agents
  • Anthranilic acid derivatives as CCK receptor antagonists
  • Brassinin derivatives as indoleamine 2,3-dioxygenase inhibitors
  • Antispasmodic agents
  • β-carbolinium cations as new antimalarial agents
Działania biochem./fizjol.
Vasoactive; may have a neuromodulator function.
Inne uwagi
Biogenic amine formed from the decarboxylation of tryptophan by L-aromatic amino acid decarboxylase.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)