Kluczowe dokumenty
70382
Sodium 1,2-naphthoquinone-4-sulfonate
for spectrophotometric det. of isonicotic hydrazide, amines and amino acids, ≥97.0% (T)
Synonim(y):
1,2-Naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt, 3,4-Dihydro-3,4-dioxo-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt, Folin’s reagent
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97.0% (HPLC)
≥97.0% (T)
Formularz
powder
jakość
for spectrophotometric det. of isonicotic hydrazide, amines and amino acids
specyficzne anality
sodium
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
rozpuszczalność
H2O: 50 mg/mL, clear
ciąg SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC(=O)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C10H6O5S.Na/c11-8-5-9(16(13,14)15)6-3-1-2-4-7(6)10(8)12;/h1-5H,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Klucz InChI
UBLXEEBHYISRFM-UHFFFAOYSA-M
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?