Kluczowe dokumenty
69198
Millipore
Fraser Broth, Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Listeria Selective Enrichement Broth, Base (acc. Fraser)
About This Item
Kod UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.85
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
casein enzymic hydrolysate, 5.0 g/L
disodium phosphate dihydrate, 12.0 g/L
esculin, 1.0 g/L
lithium chloride, 3.0 g/L
meat extract, 5.0 g/L
peptic digest of animal tissue, 5.0 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 1.35 g/L
sodium chloride, 20.0 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.2±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
environmental
food and beverages
pathogen testing
sample preparation
microbiology
przydatność
selective and differential for Listeria spp.
Zastosowanie
Fraser Broth Base with added supplement is recommended by ISO Committee for primary and secondary enrichment medium, for the isolation and enumeration of Listeria monocytogenes from food and animal feeds
Uwaga dotycząca przygotowania
Zawiesić 57,35 g odwodnionej pożywki w 1000 ml wody destylowanej. W razie potrzeby podgrzać do całkowitego rozpuszczenia pożywki. Sterylizować w autoklawie pod ciśnieniem 15 funtów (121°C) przez 15 minut. Schłodzić do temperatury 45-50°C i aseptycznie dodać odwodnioną zawartość 1 fiolki Fraser Selective Supplement (nr kat. 18038) i 2 fiolek Fraser Supplement (nr kat. 90836) do 1000 ml pożywki w celu pierwotnego wzbogacenia lub 1 fiolkę każdego z nich do 500 ml pożywki w celu wtórnego wzbogacenia. Dobrze wymieszać i dozować według potrzeb.
Ostrzeżenie: Chlorek litu jest szkodliwy. Unikać kontaktu z ciałem i wdychania oparów. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)