Dokumenty
1.07006
Millipore
Oxford Listeria Selective Supplement
selective for Listeria spp., pkg of 10 vials, for use with GranuCult® Oxford Agar (Base)
Synonim(y):
Listeria Selective Supplement
About This Item
Kod UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.74
Postać
solid
Poziom jakości
skład
Acriflavin, 2.5 mg per vial
Cefotetan, 1 mg per vial
Colistin sulfate, 10 mg per vial
Cycloheximide, 200 mg per vial
Fosfomycin, 5 mg per vial
opakowanie
pkg of 10 vials
metody
microbiological culture: suitable
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
kompatybilność
for use with GranuCult® Oxford Agar (Base)
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
selective for Listeria spp.
Opis ogólny
Oxford Listeria Selective Supplement is a mixture of four antibiotics and a dye in lyophilized form. It inhibits the growth of accompanying bacteria in the selective cultivation of Listeria monocytogenes.
Zastosowanie
Oxford Listeria Selective Supplement is an additive for the preparation of Oxford Listeria Selective Agar.
Kompatybilność
For use with GranuCult® Oxford Agar (Base) (1.07004)
Powiązanie
Replaces: 1.07006.0017
Komentarz do analizy
Supplement tested in Oxford Listeria selective agar (base) art. no. 1.07004.
Recovery on test medium
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020):
≥ 70 %
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): ≥ 70 %
- Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109): ≥ 70 %
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): ≥ 70 %
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): ≤ 0.01 %
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): ≤ 0.01 %
Black zone
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020):
+
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): +
- Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109): +
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): +
Growth
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034):
inhibited
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): inhibited
Incubation: 48 hrs.; 35 °C; aerobic.
Reference: Tryptic soy agar.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS
Protokoły
In recent years it has been recognized that Listeria is an important public health problem. The disease affects primarily people of advanced age, pregnant women, newborns, and adults with weakened immune systems.
Listeria stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego, dotykając osoby starsze, ciężarne, noworodki i osoby z obniżoną odpornością.