1.12122
PALCAM Listeria suplement selektywny
for Listeria spp., pkg of 10 vials, for use with PALCAM Listeria Selective Agar Base, for use with L-PALCAM Listeria Selective Enrichment Broth Base
Synonim(y):
Suplement selektywny na Listerię
About This Item
Polecane produkty
Formularz
medium granules (dehydrated (DCM))
Poziom jakości
skład
Acriflavine, 2.5 mg per vial
Ceftazidime, 10 mg per vial
Polymixin-B-sulfate, 5 mg per vial
opakowanie
pkg of 10 vials
metody
microbiological culture: suitable
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
pathogen testing
kompatybilność
for use with L-PALCAM Listeria Selective Enrichment Broth Base
for use with PALCAM Listeria Selective Agar Base
przydatność
Listeria spp.
Opis ogólny
Zastosowanie
Powiązanie
Komentarz do analizy
Odzysk na podłożu testowym
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021):
≥ 50 %
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): ≥ 50 %
- Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109): ≥ 50 %
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): ≥ 50 %
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): ≤ 0.01 %
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): ≤ 0,01 %
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): ≤ 0,01 %
Czarna strefa
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021):
+
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): +
- Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109): +
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): +
Inkubacja: Listeria 48 godzin; 35 °C; warunki tlenowe. Inne szczepy 72 godziny; 30 °C; tlenowe.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS