Kluczowe dokumenty
1.11755
Millipore
Agar GranuCult® PALCAM (baza)
pkg of 500 g, according to FDA-BAM, ISO 11290, for Listeria spp.
Synonim(y):
Agar selektywny dla Listeria
About This Item
Kod UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
ISO 11290
according to FDA-BAM
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 500 g
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Prime
metody
microbiological culture: suitable
pH
6.9-7.1 (25 °C, 68.8 g/L in H2O, after autoclaving)
rozpuszczalność
68.8 g/L
gęstość nasypowa
650 kg/m3
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
Listeria spp.
Opis ogólny
GranuCult® PALCAM agar (Base) zapewnia ilościową hodowlę Listeria monocytogenes i hamuje towarzyszące bakterie Gram-ujemne i większość bakterii Gram-dodatnich. Polimyksyna, akryflawina, ceftazydym i chlorek litu zapewniają selektywność podłoża. L. monocytogenes rozkładają eskulinę w pożywce do glukozy i eskuliny. Eskulina tworzy oliwkowo-zielony do czarnego kompleks z jonami żelaza (III), który barwi kolonie L. monocytogenes. Bakterie towarzyszące mannitolododatnie, takie jak gronkowce , rosną jako żółte kolonie, jeśli nie są hamowane.
Zastosowanie
Agar GranuCult® PALCAM (Base) jest odpowiedni do wykrywania i izolacji Listeria monocytogenes z kału, próbek biologicznych, środków spożywczych i silnie zanieczyszczonego materiału ze środowiska.
Komentarz do analizy
Baza testowana z dodatkiem selektywnym PALCAM-Listeria wg VAN NETTEN et.al. nr art. 1.12122.
Wygląd (klarowność): klarowny do lekko opalizującego
Wygląd (kolor): czerwony
Wartość pH (25 °C): 7,0 - 7,4
Test promocji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133.
Inokulum na podłożu referencyjnym (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)):
Inokulum na pożywce referencyjnej (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)):
Inokulum na podłożu referencyjnym (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)):
Liczba kolonii (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)):
Liczba kolonii (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)):
Liczba kolonii (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)):
Odzysk na podłożu testowym (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): ≥ 50 %
Odzysk na podłożu testowym (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): ≥ 50 %
Odzysk na podłożu testowym (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)): ≥ 50 %
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): całkowite zahamowanie
Wzrost (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): całkowite zahamowanie
Wzrost (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): częściowe zahamowanie
Czarna strefa (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): czarna strefa
Czarna strefa (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): czarna strefa
Czarna strefa (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)): czarna strefa
Inkubacja: do 48 godzin w temperaturze 35 ± 1 °C, w warunkach tlenowych
Odzysk na poziomie 50 % odpowiada wartości produktywności 0.5.
Wskazana liczba kolonii wynika z sumy potrójnego oznaczenia.
Podłoże referencyjne: Tryptic Soy Agar
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Różne rodzaje podłoży hodowlanych, które są wykorzystywane do hodowli mikroorganizmów w laboratorium w celu kontroli jakości, są klasyfikowane według kilku kryteriów, takich jak konsystencja, skład lub selektywność.
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS
Protokoły
In recent years it has been recognized that Listeria is an important public health problem. The disease affects primarily people of advanced age, pregnant women, newborns, and adults with weakened immune systems.
Listeria stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego, dotykając osoby starsze, ciężarne, noworodki i osoby z obniżoną odpornością.