1.00093
FRASER Listeria Selective Supplement
for Listeria spp., pkg of 10 vials, for the preparation of Half FRASER (Demi FRASER) Broth (Base) or FRASER Broth (Base)
Synonim(y):
Listeria Selective Supplement
About This Item
Polecane produkty
agency
ISO 11290
ISO
Poziom jakości
opis
Formularz
lyophilized powder
skład
Acriflavine, 6.25 mg per vial
Nalidixic acid, 5 mg per vial
opakowanie
pkg of 10 vials
metody
microbiological culture: suitable
pH
8.1-8.6 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
pathogen testing
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Listeria spp.
Opis ogólny
Zastosowanie
Powiązanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS
Protokoły
In recent years it has been recognized that Listeria is an important public health problem. The disease affects primarily people of advanced age, pregnant women, newborns, and adults with weakened immune systems.
Listeria stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego, dotykając osoby starsze, ciężarne, noworodki i osoby z obniżoną odpornością.