18038
Fraser Selective Supplement
suitable for microbiology
Synonim(y):
Listeria Selective Supplement acc. to Fraser
About This Item
Polecane produkty
agency
according to GB 4789.30-2016
Poziom jakości
sterylność
sterile
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
przydatność
Listeria spp.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Recommended by ISO Committee for Listeria monocytogens from food, animal feed etc.
Zastosowanie
for Listeria monocytogens from food, animal feed etc.
Komponenty
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Nalidixic acid 10.0 mg
Acriflavin Hydrochloride 12.5 mg
Nalidixic acid 10.0 mg
Acriflavin Hydrochloride 12.5 mg
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?