Kluczowe dokumenty
67416
Millipore
Acinetobacter Millichrome plus Agar
selective for bacteria: Acinetobacter spp, suitable for microbiology
Synonim(y):
AM plus Agar, Agar do identyfikacji Acinetobacter, Agar selektywny dla Acinetobacter, Millichrome plus agar selektywny, Podłoże do hodowli Acinetobacter
About This Item
Kod UNSPSC:
41106204
NACRES:
NA.74
agency
EP
USP
Poziom jakości
Kompatybilność ze sterylizacją
dry heat compatible
compatible
Formularz
dry powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
Agar, 15.0 g/L
Chromogenic mix, 1.8 g/L
Peptone and yeast extract 12.0
Salts, 4.0 g/L
producent / nazwa handlowa
MilliChrome
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.0±0.2 (25 °C)
rozpuszczalność
deionized water: 32.8 g/L
Zastosowanie
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
selective for bacteria: Acinetobacter MDR
selective for bacteria: Acinetobacter spp
Opis ogólny
Acinetobacter Millichrome plus Agar to selektywne i różnicujące podłoże chromogenne, przeznaczone do hodowli Acinetobacter i MDR Acinetobacter spp. Składniki podłoża to pepton i ekstrakt drożdżowy, sole, mieszanka chromogenna i agar. Pepton i ekstrakt drożdżowy dostarczają składników odżywczych do wzrostu, sole pomagają w utrzymaniu równowagi osmotycznej i dostarczają niezbędnych jonów, mieszanka chromogenna zawiera substraty do różnicowania kolorów w oparciu o aktywność enzymatyczną, a agar jest środkiem zestalającym. Pożywka została zaprojektowana do selektywnego i zróżnicowanego wykrywania Acinetobacter, w tym szczepów wielolekoopornych (poprzez uzupełnienie MDR Acinetobacter Millichrome plus Supplement ), a także pomaga w zapobieganiu i kontroli Acinetobacter w służbie zdrowia i farmacji.
Zastosowanie
Podłoże Acinetobacter Millichrome plus Agar Base służy do jakościowego, bezpośredniego wykrywania kolonizacji Acinetobacter spp. w celu zapobiegania i kontroli Acinetobacter, wrażliwych na leki lub wielolekoopornych (MDR), w placówkach opieki zdrowotnej i produkcji farmaceutycznej. Może być również stosowany w monitorowaniu higieny w środowisku klinicznym i farmaceutycznym z pobieraniem próbek powierzchniowych.
Uwaga dotycząca przygotowania
Krok 1: Powoli zdyspergować 32,8 g sproszkowanej bazy w 1 l oczyszczonej wody. Dodać 4,0 ml płynnego podłoża Acinetobacter Chromocult® plus Supplement do zawiesiny. Mieszać, aż agar dobrze zgęstnieje. Podgrzać i doprowadzić do wrzenia (100 °C), regularnie mieszając. NIE PODGRZEWAĆ DO TEMPERATURY WYŻSZEJ NIŻ 100°C. NIE AUTOKLAWOWAĆ W TEMPERATURZE 121°C. Ostrzeżenie: W przypadku korzystania z autoklawu należy to robić bez ciśnienia. Porada: w przypadku próbek produktu zawierających duże ilości bakterii Pseudomonas i/lub Aeromonas można dodać cefsulodynę w stężeniu 5 mg/l. Schłodzić w łaźni wodnej do temperatury 45-50°C, delikatnie mieszając. Krok 2: (opcjonalnie, jeśli badanie przesiewowe koncentruje się na MDR Acinetobacter, dodać suplement MDR Selective w następujący sposób:): Nawodnić jedną fiolkę 5 ml oczyszczonej wody. Dodać 5 ml tego roztworu do 1 l stopionej mieszaniny (krok 1) w temperaturze 45-50°C. Dobrze wymieszać w celu homogenizacji Krok 3: Przelać do sterylnych szalek Petriego. Pozostawić do zestalenia i wyschnięcia. Ostrzeżenie: Po zestaleniu można zaobserwować nieznaczne zmiany zabarwienia pożywki, od żółtawego do jasnopomarańczowego, bez wpływu na wydajność pożywki. Dodaj 5 ml tego roztworu do roztopionej mieszaniny (krok 1) w temperaturze 45-50°C. Dobrze wymieszać w celu homogenizacji.
Przechowywanie i stabilność
  • Przygotowane pożywki przechowywać w temperaturze poniżej 8°C, chroniąc przed bezpośrednim działaniem światła (maks. 1 miesiąc).
  • Odwodniony proszek należy przechowywać w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze 2-25°C.
Komentarz do analizy
Charakterystyczne czerwone kolonie wskazują na Acinetobacter po 24 godzinach w optymalnej temperaturze wzrostu 37°C. W tym samym czasie większość innych bakterii Gram-ujemnych tworzy niebieskie lub zahamowane kolonie po inkubacji w tej samej temperaturze.
Informacje prawne
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MilliChrome is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)