Kluczowe dokumenty
67425
Millipore
MDR Acinetobacter Millichrome plus Supplement
selective for bacteria: Acinetobacter spp. (MDR), suitable for microbiology
Synonim(y):
MDR Acinetobacter Millichrome+ Suplement, Podłoże chromogenne MDR Acinetobacter plus suplement, Podłoże do hodowli MDR Acinetobacter plus suplement, Podłoże do wzrostu MDR Acinetobacter plus suplement, Selektywny suplement MDR Acinetobacter, Wielolekooporna bakteria Acinetobacter Millichrome plus suplement diety
About This Item
Kod UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.74
sterylność
sterile; aseptically filled
Poziom jakości
Formularz
dry powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
microbiological culture: suitable
rozpuszczalność
sterile water: soluble (1 vial per 5ml)
Zastosowanie
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
selective for bacteria: Acinetobacter spp. (MDR)
Opis ogólny
MDR Acinetobacter Millichrome plus Supplement to selektywny suplement o wysokiej selektywności dla wielolekoopornych szczepów Acinetobacter . Opakowanie zawiera 5 fiolek, z których każda wystarcza na 1 litr podłoża końcowego. Jedną fiolkę suplementu należy nawodnić 5 ml oczyszczonej wody, a następnie dodać do 1 litra stopionego podłoża >Acinetobacter Millichrome plus Agar w temperaturze 45-50 °C.
Zastosowanie
MDR Acinetobacter Millichrome plus Supplement to selektywny suplement stosowany do badań przesiewowych wielolekoopornych bakterii Acinetobacter w celu zapobiegania i kontroli wielolekoopornych (MDR) bakterii Acinetobacter w placówkach opieki zdrowotnej i produkcji farmaceutycznej. Może być również stosowany w monitorowaniu higieny w środowisku klinicznym i farmaceutycznym przy pobieraniu próbek powierzchniowych.
Opakowanie
5 fiolek (1 fiolka wystarcza na 1 l podłoża końcowego)
Uwaga dotycząca przygotowania
  • Nawodnić jedną fiolkę 5 ml oczyszczonej wody.
  • Dodać 5 mL tego roztworu do 1 L stopionego podłoża Acinetobacter Millichrome® plus Agar w temperaturze 45-50 °C.
  • Dobrze wymieszać w celu homogenizacji
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać liofilizowany proszek w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze 2-8°C.
Informacje prawne
MilliChrome is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)