66759
Lactose sulfite medium
suitable for microbiology
Synonim(y):
LS
About This Item
Kod UNSPSC:
41171607
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
Cysteine hydrochloride, 0.3 g/L
Lactose monohydrate, 10 g/L
Pancreatic digest of casein, 5 g/L
Sodium chloride, 2.5 g/L
Yeast extract, 2.5 g/L
pH końcowe
7.1±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
microbiology
Zastosowanie
Do potwierdzenia obecności Clostridium perfringens.
Uwaga dotycząca przygotowania
Zawiesić 20,3 grama pożywki w jednym litrze wody destylowanej. Dobrze wymieszać i rozpuścić przez ogrzewanie z częstym mieszaniem. Gotować przez minutę do całkowitego rozpuszczenia. Dozować porcje 8 ml do probówek z rurkami Durham do zbierania gazu do wykrywania gazu. Sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C przez 15 minut. Przed użyciem dodać do każdej probówki 0,5 ml 12 g/L roztworu metabisiarczynu sodu i 0,5 ml 10 g/L roztworu cytrynianu amonowo-żelazowego. Oba roztwory muszą być świeżo przygotowane i wysterylizowane.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)