Merck
66681
Supelco
4,4′-Methylene-bis(2-chloroaniline)
analytical standard
Synonim(y):
2,2′-Dichloro-4,4′-methylenedianiline, 4,4′-Diamino-3,3′-dichlorodiphenylmethane
About This Item
Wzór liniowy:
CH2[C6H3(Cl)NH2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.15
Beilstein:
1882318
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
202-214 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp
102-107 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
Nc1ccc(Cc2ccc(N)c(Cl)c2)cc1Cl
InChI
1S/C13H12Cl2N2/c14-10-6-8(1-3-12(10)16)5-9-2-4-13(17)11(15)7-9/h1-4,6-7H,5,16-17H2
Klucz InChI
IBOFVQJTBBUKMU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4,4′-metyleno-bis(2-chloroanilina) jest metabolitem barwnika azowego, który jest uważany za toksyczny dla środowiska.
Zastosowanie
4,4′-metyleno-bis(2-chloroanilina) może być stosowana jako analityczny wzorzec odniesienia do oznaczania 4,4′-metyleno-bis(2-chloroaniliny) w:
  • Próbkach moczu metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).
  • Próbki tekstyliów metodą HPLC sprzężoną z tandemową spektrometrią mas (MS/MS) wyposażoną w tryb wykrywania wielokrotnego monitorowania reakcji (MRM).
  • Wielowarstwowe opakowania żywności z tworzyw sztucznych metodą LC-Orbitrap-full scan-high resolution mass spectrometry (HRMS) wyposażoną w źródło jonizacji elektrospray (ESI).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Standard for determining aromatic amines released from azo-dyes in commodities
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Degradability of selected azo dye metabolites in activated sludge systems.
Ekici P, et al.
Chemosphere, 44(4), 721-728 (2001)
G. Rohm et al.
GIT Labor-Fachzeit., 1080-1080 (1997)
LC-MS/MS method for the confirmatory determination of aromatic amines and its application in textile analysis.
Sutthivaiyakit P, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 381(1), 268-276 (2005)
R E Savage et al.
Journal of occupational and environmental medicine, 40(2), 125-135 (1998-03-21)
Many bladder cancers are indolent, and since there are no biomarkers to predict progression, the prognosis is problematic. Utilizing an in vitro/in vivo human uroepithelial cell (SV-HUC.PC) transformation system, we investigated several molecular events occurring along the continuum of exposure
J Cocker et al.
International journal of hygiene and environmental health, 210(3-4), 383-386 (2007-02-27)
The UK Health and Safety Laboratory (HSL) provides research and analytical support to the Health and Safety Executive, other Government Departments and employers. In the area of biomonitoring HSL conducts research studies and provides an analytical service for regular surveillance