Merck
103284
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-5-methylaniline
99%
Synonim(y):
5-Methyl-o-anisidine, 6-Methoxy-m-toluidine, p-Cresidine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H3(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.18
Beilstein:
637071
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
4.7 (vs air)
Próba
99%
Formularz
solid
bp
235 °C (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(C)cc1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-4-8(10-2)7(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
Klucz InChI
WXWCDTXEKCVRRO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-metoksy-5-metyloanilina jest aminą aromatyczną obecną jako zanieczyszczenie w komercyjnych próbkach farb do włosów.
Zastosowanie
2-metoksy-5-metyloanilinę wykorzystano w syntezie kwasu 4-(4-amino-5-metoksy-2-metylofenylazo)-5-hydroksynaftaleno-2,7-disulfonowego. 2-Metoksy-5-metyloanilinę wykorzystano do analizy zastosowania polimerowych cieczy jonowych jako selektywnych powłok sorbentów do mikroekstrakcji do fazy stałej do analizy zanieczyszczeń genotoksycznych i związków strukturalnie alarmujących, takich jak halogenki alkilowe i związki aromatyczne. 2-metoksy-5-metyloanilina została wykorzystana w badaniu mającym na celu opracowanie czułej metody analitycznej do oznaczania amin aromatycznych występujących w komercyjnych farbach do włosów za pomocą chromatografii cieczowej sprzężonej z detektorem elektrochemicznym przy użyciu cieczy jonowej 1-butylo-3-metyloimidazoliowego bis(trifluorometanosulfonylo)imidku w fazie ruchomej.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Tien D Ho et al.
Journal of chromatography. A, 1240, 29-44 (2012-04-28)
A series of polymeric ionic liquids (PILs) possessing varied chemical makeup and composition were applied as selective solid-phase microextraction (SPME) sorbent coatings for the analysis of genotoxic impurities (GTIs) and related structurally alerting compounds, namely, alkyl halides and aromatics. In
Kannan P Naicker et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 12(5), 1215-1220 (2004-02-26)
A structure-based design approach has been used to optimize a lead HIV-1 entry inhibitor targeted to the envelope glycoprotein gp41. The docking study on this lead compound revealed important structural requirements that need to be preserved as well as structural
Comments on the paper 'The non-genotoxicity to rodents of the potent bladder carcinogens o-anisidine and p-cresidine'.
G Bolcsfoldi et al.
Mutation research, 279(3), 223-226 (1992-06-01)
N Richfield-Fratz et al.
Journal of chromatography, 405, 283-294 (1987-09-18)
The free aromatic amine p-cresidine is determined at low ppb (10(9] levels in the regulated color additive FD&C Red No. 40. The determination involves chloroform extraction of p-cresidine and other unsulfonated impurities from the color additive, followed by diazotization of
p-Cresidine.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 12, 122-123 (2011-08-19)