Merck
M15001
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-2-methylaniline
98%
Synonim(y):
2-Methyl-p-anisidine, m-Cresidine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H3(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.18
Beilstein:
774727
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.565 (lit.)
tw
248-249 °C (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
gęstość
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(N)c(C)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-5-7(10-2)3-4-8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Klucz InChI
CDGNLUSBENXDGG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
meta- and para-Cresidine.
IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, 27, 91-101 (1982-04-01)