Merck
62653
Millipore
LPM Agar
NutriSelect® Basic, suitable for microbiology
Synonim(y):
Listeria LPM Agar, Lithium chloride Phenylethanol Moxalactam Plating Agar
About This Item
Kod UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.74
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 15 g/L
beef extract, 3 g/L
casein peptone (pancreatic), 5 g/L
glycine anhydride, 10 g/L
lithium chloride, 5 g/L
peptone (animal), 5 g/L
phenylethyl alcohol, 2.5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Basic
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.3±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
przydatność
selective for Listeria spp.
Zastosowanie
For the isolation and cultivation of Listeria monocytogenes from food and dairy products.
Uwaga dotycząca przygotowania
Dissolve 50.5 g in 998 ml distilled water. Heat gently and bring to the boil with constant stirring. Autoclave at 121°C for 12 minutes. Cool to 45-50°C and add aseptically 1 vial Moxalactam Supplement (Cat. No. 43963).
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)