Merck
46858
Supelco
Sulfamethoxypyridazine
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
N1-(6-Methoxypyridazin-3-yl)sulfanilamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12N4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.30
Beilstein:
277076
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nn1
InChI
1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-7-6-10(13-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,15)
Klucz InChI
VLYWMPOKSSWJAL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Sulfametoksypirydyna jest antybiotykiem sulfonamidowym stosowanym głównie w celu zapobiegania infekcjom, a także stanom takim jak kokcydioza, biegunka i zapalenie żołądka i jelit.
Zastosowanie
Sulfametoksypirydyna może być stosowana jako wzorzec odniesienia do oznaczania sulfametoksypirydyny w preparatach farmaceutycznych metodą chromatografii cieczowej.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6
Quantum chemical investigation on photodegradation mechanisms of sulfamethoxypyridazine with dissolved inorganic matter and hydroxyl radical.
Shah S and Hao C
Journal of environmental sciences (China), 57, 85-92 (2017)
J B Escalera et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 46(3), 172-176 (1994-03-01)
An approach to reproduce the solubility profile of a drug in several solvent mixtures showing two solubility maxima is proposed in this work. The solubility of sulphamethoxypyridazine was determined at 25 degrees C in several mixtures of varying polarity (hexane:ethyl
M S Bartlett et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 42(4), 934-935 (1998-04-29)
Sulfamethoxazole is the component of co-trimoxazole responsible for its efficacy against Pneumocystis carinii pneumonia, but this drug is associated with frequent adverse effects. Sulfamethoxypyridazine is significantly more effective than sulfamethoxazole against a murine model of P. carinii and might be
G Bettinetti et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 89(4), 478-489 (2000-03-29)
The crystal structure of the equimolar trimethoprim (TMP) and sulfamethoxypyridazine (SMPD) complex in the anhydrous form (TMP. SMPD) and that of the species with 1.5 molecules of water of crystallization (TMP.SMPD.W) are reported in this article. X-ray powder diffraction patterns
Simultaneous determination of sulfamethoxypyridazine, sulfamethoxazole, sulfadimethoxine and their associated compounds by liquid chromatography.
Nevado JJ, et al.
Analytica Chimica Acta, 442(2), 241-248 (2001)