Merck
S2150000
Sulfamethoxypyridazine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
N1-(6-Methoxypyridazin-3-yl)sulfanilamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12N4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.30
Beilstein:
277076
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
sulfamethoxypyridazine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nn1
InChI
1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-7-6-10(13-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,15)
Klucz InChI
VLYWMPOKSSWJAL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Sulfametoksypirydyna EP Wzorzec odniesienia przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[SIDE-EFFECTS OF SULFAMETHOXYPYRIDAZINE].
K DVORAK
Lekarska veda v zahranici, 41, 135-142 (1963-07-08)
Joseph M Storey et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 972, 38-47 (2014-10-14)
A liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) screening method is described for the detection and identification of 26 veterinary drugs in fish and other aquaculture products. The analytes include: 13 sulfonamides, trimethoprim, 3 fluoroquinolones, 3 quinolones, 3 triphenylmethane dyes, 2 leuco
Hui-zhen Wu et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(13), 3545-3554 (2015-03-04)
An in-line matrix cleanup method was used for the simultaneous extraction of 15 sulfonamides and two metabolites from manure samples. The ultrasound/microwave-assisted extraction (UMAE) combined with solid-liquid-solid dispersive extraction (SLSDE) procedure provides a simple sample preparation approach for the processing
Yong-Gang Zhao et al.
Journal of chromatography. A, 1345, 17-28 (2014-05-02)
A novel, simple and sensitive method was developed for the simultaneous determination of 22 sulfonamides (SAs) in chicken breast muscle by using the dispersive micro-solid-phase extraction (d-μ-SPE) procedure combined with ultra-fast liquid chromatography-tandem quadrupole mass spectrometry (UFLC-MS/MS). The excellent core-shell