Merck
S7257
Supelco
Sulfamethoxypyridazine
analytical standard
Synonim(y):
N1-(6-Methoxypyridazin-3-yl)sulfanilamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12N4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.30
Beilstein:
277076
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nn1
InChI
1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-7-6-10(13-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,15)
Klucz InChI
VLYWMPOKSSWJAL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
J B Escalera et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 46(3), 172-176 (1994-03-01)
An approach to reproduce the solubility profile of a drug in several solvent mixtures showing two solubility maxima is proposed in this work. The solubility of sulphamethoxypyridazine was determined at 25 degrees C in several mixtures of varying polarity (hexane:ethyl
M S Bartlett et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 42(4), 934-935 (1998-04-29)
Sulfamethoxazole is the component of co-trimoxazole responsible for its efficacy against Pneumocystis carinii pneumonia, but this drug is associated with frequent adverse effects. Sulfamethoxypyridazine is significantly more effective than sulfamethoxazole against a murine model of P. carinii and might be
G Bettinetti et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 89(4), 478-489 (2000-03-29)
The crystal structure of the equimolar trimethoprim (TMP) and sulfamethoxypyridazine (SMPD) complex in the anhydrous form (TMP. SMPD) and that of the species with 1.5 molecules of water of crystallization (TMP.SMPD.W) are reported in this article. X-ray powder diffraction patterns
T P Chorzelski et al.
The American journal of the medical sciences, 306(3), 145-150 (1993-09-01)
This article describes a case of unusual annular erythema-like dermatosis, with histological features of pemphigus foliaceus (subcorneal acantholysis) and IgG antibodies in circulation and bound in vivo to the keratinocyte surface. The reactivity of the antibodies, restricted to human squamous
Sai Ye et al.
Journal of separation science, 30(15), 2360-2369 (2007-09-01)
This paper describes a rapid method for the determination of 14 kinds of sulfonamides (SAs) in wastewater using SPE, and LC-MS/MS with positive ESI (ESI(+)) and selected reaction monitoring (SRM) mode. The SPE was performed on an Oasis hydrophilic-lipophilic-balanced (HLB)