Merck
44250
Supelco
Dotetracontane
analytical standard
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)40CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
591.13
Beilstein:
1714988
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
83-86 °C
Zastosowanie
petroleum
Format
neat
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H86/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-42H2,1-2H3
Klucz InChI
FTJPDYTXORWVLU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dotetrakontan jest klasyfikowany w grupie niepolarnych węglowodorów o wysokiej masie cząsteczkowej.
Zastosowanie
Dotetrakontan może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w próbkach aerozolu, a także jako wzorzec wewnętrzny do analizy próbek opium i morfiny różnymi technikami chromatograficznymi.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Application of a gas chromatographic capillary-to-capillary column-switching system to the analysis of complex illicit drug samples
Neumann H and Meyer HP
Journal of Chromatography A, 391(7), 442-447 (1987)
Analysis of opium and crude morphine samples by capillary gas chromatography: comparison of impurity profiles
Neumann H
Journal of Chromatography A, 315(7), 404-411 (1984)
High molecular weight non-polar hydrocarbons as pure model substances and in motor oil samples can be ionized without fragmentation by atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry
Hourani N and Kuhnert N
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 26(19), 2365-2371 (2012)
Precautions for in-injection port thermal desorption-gas chromatography/mass spectrometry (TD-GC/MS) as applied to aerosol filter samples.
Ho SSH, et al.
Atmospheric Environment, 45(7), 1491-1496 (2011)
Evaluation of an in-injection port thermal desorption-gas chromatography/mass spectrometry method for analysis of non-polar organic compounds in ambient aerosol samples.
Ho SSH, et al.
Journal of Chromatography A, 1200(2), 217-227 (2008)