Merck
87086
Supelco
Tetracontane
analytical standard
Synonim(y):
n-Tetracontane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)38CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
563.08
Beilstein:
1800152
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
80-83 °C
80-84 °C (lit.)
Zastosowanie
petroleum
Format
neat
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H82/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-40H2,1-2H3
Klucz InChI
KUPLEGDPSCCPJI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Tetracontane may be used as internal standard in the quantitative determination of hydrocarbons in soil samples, using gas chromatography coupled with flame ionization detector(GC-FID).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Manual for Soil Analysis - Monitoring and Assessing Soil Bioremediation (2005)
Protokoły
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane