Kluczowe dokumenty
94234
Supelco
Alkane Standard Mixture for performance tests of GC-systems
analytical standard, C10; C20 - C40 (all even), 50 mg/l each
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.388
gęstość
0.684 g/mL at 20 °C
Zastosowanie
environmental
petroleum
Format
multi-component solution
Zastosowanie
Alkane standard mixture has been used as a standard for the determination of long-chain hydrocarbons in the cuticular extracts of fruit flies and worker bees on etched silver foils as substrate.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Komponenty
contains C10 and all even n-alkanes from C20 to C40, 50 mg/l in n-heptane each
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Laser desorption/ionization mass spectrometry of lipids using etched silver substrates
Schnapp A, et al.
Methods, 104, 194-203 (2016)