Merck
442669
Supelco
Decane
analytical standard
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)8CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.28
Beilstein:
1696981
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
gęstość pary
4.9 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 16.5 °C)
3.77 mmHg ( 37.7 °C)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
410 °F
granice wybuchowości
2.6 %
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.411 (lit.)
bp
174 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
gęstość
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
petroleum
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dekan jest węglowodorem zaliczanym do grupy lotnych związków organicznych (LZO).
Zastosowanie
Dekan może być stosowany jako wzorzec odniesienia do identyfikacji dekanu w komercyjnym rozcieńczalniku do farb za pomocą chromatografii gazowej (GC) z chemicznie zmodyfikowanymi wielościennymi nanorurkami węglowymi jako fazą stacjonarną oraz w ludzkiej krwi za pomocą ekstrakcji ciecz-ciecz w terenie z późniejszą analizą laboratoryjną przy użyciu chromatografii gazowej-spektrometrii masowej (GC-MS) i wtrysku dużej objętości na kolumnę.
Może być stosowany jako rozpuszczalnik ekstrakcyjny w mikroekstrakcji pojedynczej kropli w przestrzeni nadpowierzchniowej (HS-SDME) z derywatyzacją kropli do oznaczania heksanalu i heptanalu w ludzkiej krwi za pomocą GC-MS.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Dodecane certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
92064
Dodecane
Improving selectivity in gas chromatography by using chemically modified multi-walled carbon nanotubes as stationary phase.
Speltini, Andrea and Merli, Daniele and Dondi, Daniele and Paganini, Giorgio and Profumo, Antonella
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 403(4), 1157-1165 (2012)
Optimized determination of trace jet fuel volatile organic compounds in human blood using in-field liquid-liquid extraction with subsequent laboratory gas chromatographic-mass spectrometric analysis and on-column large-volume injection..
Liu, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 752(1), 159-171 (2001)
Silke R Kirchner et al.
Journal of biophotonics, 5(1), 40-46 (2011-12-08)
Microfluidic jetting is a promising method to produce giant unilamellar phospholipid vesicles for mimicking living cells in biomedical studies. We have investigated the chemical composition of membranes of vesicles prepared using this approach by means of Raman scattering spectroscopy. The
Mahvash Karimi et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 95, 129-136 (2012-03-27)
Wettability alteration is considered to be one of the important mechanisms that lead to increased oil recovery during microbial enhanced oil recovery (MEOR) processes. Changes in wettability will greatly influence the petrophysical properties of the reservoir rocks and determine the
Ching-Wei Njauw et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(12), 3879-3888 (2013-02-28)
It has been known that the addition of bile salts to lecithin organosols induces the formation of reverse wormlike micelles and that the worms are similar to long polymer chains that entangle each other to form viscoelastic solutions. In this
Protokoły
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane