Kluczowe dokumenty
358746
Tetratetracontane
99%
Synonim(y):
n-Tetratetracontane
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
mp
85-87 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C44H90/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-44H2,1-2H3
Klucz InChI
KMXFZRSJMDYPPG-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane