43173
Tryptone salt diluent tablets
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Synonim(y):
Tabletki rozcieńczalnika o maksymalnym odzysku
About This Item
Polecane produkty
agency
according to ISO 6887-1:2017
according to ISO 6887-2:2017
according to ISO 6887-3:2017
according to ISO 6887-4:2017
according to ISO 6887-5:2017
sterylność
non-sterile
Formularz
tablet
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
sodium chloride, 8.5 g/L
tryptone, 1 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Basic
Zastosowanie
environmental
food and beverages
pharmaceutical
sample preparation
microbiology
przydatność
Escherichia coli
Salmonella spp.
Staphylococcus spp.
Streptococcus spp.
coliforms
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Opakowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?