1.10582
Bulion peptonowy z chlorkiem sodu (buforowany)
GranuCult® prime, according to EP, USP, JP, granular, suitable for pharmaceutical
Synonim(y):
Buforowany bulion NaCl-Pepton, Buforowany bulion peptonowy z chlorkiem sodu, Buforowany roztwór NaCl-peptonu, Buforowany roztwór peptonu z chlorkiem sodu
About This Item
Polecane produkty
agency
JP
USP
according to EP
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Formularz
granular
opakowanie
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
producent / nazwa handlowa
GranuCult® prime
warunki przechowywania
protect from light (Keep dry and tightly closed)
metody
microbiological culture: suitable
kolor
light brown
pH
6.8-7.2 (25 °C, 16.1 g/L in H2O, after autoclaving)
rozpuszczalność
16.1 g/L
Zastosowanie
microbiology
pharmaceutical
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
aerobic bacteria
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane.
- Bezpieczne i zrównoważone dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
- Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
- Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach.
- Wysoka powtarzalność między partiami
- Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
- Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
- Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie.
Komentarz do analizy
Wygląd (kolor): lekko żółtawy do żółtawego
Wartość pH (25 °C): 6,8 - 7,2
Typowy skład (g/litr): Diwodorofosforan potasu 3,6; Diwodzian wodorofosforanu sodu 7,2; Chlorek sodu 4,3; Pepton z mięsa 1,0.
Test promocji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133 i zharmonizowaną metodą EP, USP i JP.
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≤ 100
Liczba kolonii (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Liczba kolonii (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Liczba kolonii (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)):
Liczba kolonii (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)):
Odzysk (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): 70 - 130 %
Odzysk (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): 70 - 130 %
Odzysk (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): 70 - 130 %
Odzysk (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM00034)): 70 - 130 %
Inkubacja: 45 min. w temperaturze pokojowej w warunkach tlenowych.
Podłoże referencyjne: Tryptic Soy Agar (24 godziny w temperaturze 35 - 37 °C w warunkach tlenowych).
Powyższe informacje są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez powiadomienia (z wyjątkiem klientów posiadających umowę o kontroli zmian z naszą firmą). Informacje/format mogą zostać zmienione w dowolnym czasie i w dowolny sposób, jeśli wymagają tego wewnętrzne sprawy firmy lub standardowe przepisy.
Inne uwagi
- Nie używaj zbrylonej lub odbarwionej pożywki.
- Przygotowana pożywka jest klarowna i lekko żółtawa do żółtawej
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Culture Media for Compendial Methods
Dowiedz się więcej o naszej ofercie pożywek do badań mikrobiologicznych produktów niesterylnych, w pełni zgodnych z Farmakopeą Zharmonizowaną.