Kluczowe dokumenty
1.46698
Millipore
Bufor peptonowy z chlorkiem sodu
bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 500 mL, closure type, Red screw cap with 3 loci, pack of 6 bottles
Synonim(y):
Bufor chlorku sodu, Bufor peptonowy, Bufor peptonowy NaCl
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
agency
EP 2.6.13
JP 5.02
USP 62
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
closure type Red screw cap with 3 loci
ready-to-use
opakowanie
pack of 6 × 500 mL each
pack of 6 bottles
metody
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
pojemność butelki
500 mL
bottle filling volume
500 mL
zakres pH
6.8-7.2
Zastosowanie
bioburden testing
pharmaceutical
komponenty
tween
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for
Opis ogólny
Bufor peptonowy z chlorkiem sodu i 1% Tween® 80 został zaprojektowany jako ogólny rozcieńczalnik stosowany do badania mikrobiologicznego niesterylnych produktów farmaceutycznych. Niskie stężenie peptonu utrzymuje żywotność bez promowania wzrostu. Obecność chlorku sodu utrzymuje równowagę osmotyczną pożywki i zapewnia integralność komórek.
Neutralny zakres pH jest optymalny dla żywotności obecnych mikroorganizmów. Pożywka ma na celu maksymalne odzyskanie mikroorganizmów obecnych w badanej próbce.
Dodatek Tween® 80 (polisorbat) wspomaga zawiesinę substancji hydrofobowych i pomaga zneutralizować środki dezynfekujące, takie jak czwartorzędowe związki amoniowe, jod i parabeny.
Zastosowanie
Bufor peptonowy z chlorkiem sodu i 1% Tween® 80 jest stosowany do badania mikrobiologicznego niesterylnych próbek farmaceutycznych. Dodatkowo produkt może być stosowany do rozcieńczania, płukania i przygotowywania próbek.
Informacje prawne
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1