1.46781
Buforowany roztwór NaCl-Pepton + 1% Tween® 80
bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 200 mL, closure type, Red screw cap with septum and protector, pack of 6 bottles
Synonim(y):
Buforowana sól fizjologiczna Woda peptonowa, Buforowana sól fizjologiczna Woda peptonowa z 1% Tweenem®, Buforowany chlorek sodu Woda peptonowa, Buforowany roztwór peptonu NaCl, Buforowany roztwór peptonu NaCl z neutralizatorem, Buforowany roztwór peptonu chlorku sodu z 1% polisorbatem
About This Item
Polecane produkty
agency
EP (2.6.13)
JP (5.02)
USP (62)
Poziom jakości
opis
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
sterylność
sterile; autoclaved
Formularz
liquid
okres trwałości
12 mo.
Właściwości
closure type Red screw cap with septum and protector
ready-to-use
opakowanie
pack of 6 bottles
metody
direct inoculation: suitable
microbiological culture: suitable
sterile filtration: suitable
pojemność butelki
250 mL
bottle filling volume
200 mL
kolor
clear colorless
Zastosowanie
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
komponenty
tween
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for