17171
Bulion glutaminianowy modyfikowany minerałami (baza)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Polecane produkty
agency
according to ISO 16649-3:2015
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
L-arginine, 0.04 g/L
L-aspartic acid, 0.048 g/L
bromocresol purple, 0.02 g/L
calcium chloride, 0.02 g/L
L-cystine, 0.04 g/L
dipotassium phosphate, 1.8 g/L
ferric ammonium citrate, 0.02 g/L
lactose, 20 g/L
magnesium sulfate, 0.2 g/L
nicotinic acid, 0.002 g/L
pantothenic acid, 0.002 g/L
sodium formate, 0.5 g/L
thiamine, 0.002 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
6.7±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
przydatność
nonselective and differential for Escherichia coli
nonselective and differential for coliforms
nonselective and differential for enterobacteriaceae
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?