Kluczowe dokumenty
40579
Supelco
Polydisperse Particle Standard
Particle Size Standard, PS314, 10 x 0.50g, 10-100 μm
Synonim(y):
Standard kalibracji wielkości cząstek
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Formularz
particles
producent / nazwa handlowa
Whitehouse Scientific Ltd PS314
wielkość cząstki
10-100 μm
Zastosowanie
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Opis ogólny
Polydisperse Particle Standard (PS314, rozmiar: 10-100 μm) to wzorzec wielkości, idealny do określania profilu rozkładu wielkości cząstek (PSD) badanych próbek. Wytwarzany przy użyciu 100-stopniowej wirówki, wzorzec ten jest analizowany za pomocą takich technik, jak przesiewanie elektroforetyczne, przesiewanie drutowe, mikroskopia, elektrochemiczna strefa detekcji i sedymentacja.
Zastosowanie
Służy do kalibracji wielkości cząstek sprzętu.
Może być również używany do określania dokładności i odtwarzalności analizatora cząstek dyfrakcji laserowej.
Cechy i korzyści
  • nadaje się do rutynowych kontroli kalibracji przyrządów, testowania i korekt
  • dostępny jako czysta próbka
  • waga nominalna z odchyleniem standardowym ok. 5% (niepewność 10%).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Revisiting the chronology and environmental conditions for the accretion of late Pleistocene-early Holocene Pampean loess (Argentina)
Torre G, et al.
Chemosphere, 213, 105-119 (2019)