78456
Polydisperse Particle Standard
Particle Size Standard, PS226, 10 x 2.5g, 50-350 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Formularz
particles
producent / nazwa handlowa
Whitehouse Scientific Ltd PS226
wielkość cząstki
50-350 μm
Zastosowanie
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Opis ogólny
Polydisperse Particle Standard (PS226, rozmiar: 50-350 μm) to wzorzec wielkości cząstek, idealny do profilowania rozkładu wielkości cząstek (PSD) próbek testowych.
Ten produkt jest charakteryzowany za pomocą technik takich jak analiza sita elektroformowanego i mikroskopia.
Ten produkt jest charakteryzowany za pomocą technik takich jak analiza sita elektroformowanego i mikroskopia.
Zastosowanie
Jest to sferyczny wzorzec odniesienia wielkości cząstek do stosowania w kalibracji dowolnej metody analizy wielkości cząstek.
Może być również używany do określania precyzji i odtwarzalności analizatora cząstek dyfrakcji laserowej.
Może być również używany do określania precyzji i odtwarzalności analizatora cząstek dyfrakcji laserowej.
Cechy i korzyści
- nadaje się do rutynowych kontroli kalibracji przyrządów, testowania i korekt
- dostępny jako czysta próbka
- identyfikowalny z normami NIST i SRM
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Sigma data null
Revisiting the chronology and environmental conditions for the accretion of late Pleistocene-early Holocene Pampean loess (Argentina)
Torre G, et al.
Chemosphere, 213, 105-119 (2019)