Kluczowe dokumenty
BCR069
Quartz (particle size)
BCR®, certified reference material, 14-90 μm particle size
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
Formularz
particles
producent / nazwa handlowa
JRC
wielkość cząstki
14-90 μm
Zastosowanie
glass & ceramic
Format
neat
Komentarz do analizy
For more information please see:
BCR069
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)