Kluczowe dokumenty
294098
Benzonitrile
anhydrous, ≥99%
Synonim(y):
Phenyl cyanide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
liquid
granice wybuchowości
0.34-6.3 %
zanieczyszczenia
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
pozostałość po odparowaniu
<0.0003%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.528 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
ciąg SMILES
N#Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Klucz InChI
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?