Kluczowe dokumenty
255556
Sodium metabisulfite
ACS reagent, ≥97.0%
Synonim(y):
Sodium disulfite, Sodium pyrosulfite
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Próba
≥97.0%
Formularz
chunks
crystalline powder
powder, crystals or granules
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
pH
4.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
>300 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.05%
thiosulfate (S2O32-): ≤0.05%
ślady kationów
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
Inne uwagi
Wszystkie opakowania -D są w 100% tym samym produktem, tej samej jakości i tej samej specyfikacji, co opakowania sprzedawane wcześniej bez przyrostka -D.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?