Kluczowe dokumenty
24592
Hamilton® syringe, 7000 series, knurled hub
7102, volume 2 μL, needle size 23 ga (bevel tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
23 ga (bevel tip)
Właściwości
Sample contained in needle (no dead volume)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 88511
dł. igły
70 mm (2.75 in.)
pojemność
2 μL
Opis ogólny
Strzykawka Hamilton jest dostępna w wersji gazoszczelnej, która minimalizuje wymianę gazową w analizie GC. Zapewnia dokładne dostarczanie objętości. Tłok jest w większości niezrównany. Zastosowano radełkowaną piastę, która zapewnia szczelne uszczelnienie między cylindrem a igłą.
  • Rapid injection of minute volumes
  • Eliminates dead volume by placing the sample in the needle
  • Leak-proof at injection pressures up to 6000 psi
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Marija Smokvarska et al.
Current biology : CB, 30(23), 4654-4664 (2020-10-10)
In the course of their growth and development, plants have to constantly perceive and react to their environment. This is achieved in cells by the coordination of complex combinatorial signaling networks. However, how signal integration and specificity are achieved in