Kluczowe dokumenty
20979
Hamilton® syringe, 7000 series, knurled hub
7101, volume 1 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
22s ga (bevel tip)
Właściwości
Sample contained in needle (no dead volume)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 86211
dł. igły
70 mm (2.75 in.)
pojemność
1 μL
Opis ogólny
Strzykawka Hamilton jest dostępna w wersji gazoszczelnej, która minimalizuje wymianę gazową w analizie GC. Zapewnia dokładne dostarczanie objętości. Tłok jest w większości niezrównany. Zastosowano radełkowaną piastę, która zapewnia szczelne uszczelnienie między cylindrem a igłą.
  • Rapid injection of minute volumes
  • Eliminates dead volume by placing the sample in the needle
  • Leak-proof at injection pressures up to 6000 psi
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)