20980-U
Hamilton® syringe, 7000 series, knurled hub
7105, volume 5 μL, needle size 24 ga (bevel tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
Synonim(y):
Precision Syringe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
24 ga (bevel tip)
Właściwości
Sample contained in needle (no dead volume)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 88011
dł. igły
70 mm (2.75 in.)
pojemność
5 μL
Opis ogólny
- Rapid injection of minute volumes
- Eliminates dead volume by placing the sample in the needle
- Leak-proof at injection pressures up to 6000 psi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)