Key Documents
22185-U
Hamilton® syringe, 7000 series, knurled hub
7000.5, volume 0.5 μL, needle size 25 ga (bevel tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
25 ga (bevel tip)
Właściwości
Sample contained in needle (no dead volume)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 86259
dł. igły
70 mm (2.75 in.)
pojemność
0.5 μL
Opis ogólny
  • Rapid injection of minute volumes
  • Eliminates dead volume by placing the sample in the needle
  • Leak-proof at injection pressures up to 6000 psi
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)