Kluczowe dokumenty
20944
Hamilton® syringe, 7000 series, knurled hub with guide
7001, volume 1 μL, needle size 25s ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
rozmiar igły
25s ga (blunt tip)
Właściwości
KH (Knurled Hub)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 80107
dł. igły
70 mm (2.75 in.)
pojemność
1 μL
Powiązane kategorie
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)