Kluczowe dokumenty
26216
Hamilton® Modified Microliter syringe, removable needle
7001ASRN, volume 1 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
cone tip stainless steel needle (point style 1)
rozmiar igły
23s ga (cone tip)
Właściwości
needle type ASRN (removable needle)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 80176
dł. igły
43 mm (1.71 in.)
pojemność
1 μL
Opis ogólny
Strzykawka Hamilton jest dostępna w wersji gazoszczelnej, która minimalizuje wymianę gazową w analizie GC. Zapewnia dokładne dostarczanie objętości. Tłok jest w większości niezrównany. Strzykawki mogą być wymienne lub cementowane.
Sample is contained in the needle.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Kevin Robars, P.E. Jackson, Paul A. Haddad
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 02-Dec, 83-83 (2012)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)