Kluczowe dokumenty
21749
Hamilton® needles for LT and TLL syringes
KEL-F hub (KF), needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Polecane produkty
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
22s ga (bevel tip)
Właściwości
KEL-F hub (KF)
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 90138
dł. igły
51 mm (2 in.)
kompatybilność
for use with Hamilton LT and TLL
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)