Merck
17156
Millipore
ITC Broth (Base)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Irgasan Ticarcillin Chlorate Broth (Base), TTC Broth (Base), Triclosan Ticarcillin Chlorate Broth (Base)
About This Item
Kod UNSPSC:
41171607
NACRES:
NA.74
agency
according to ISO 10273:2017
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
casein enzymic hydrolysate, 10 g/L
irgasan (trichlosan), 0.001 g/L
magnesium chloride.6H2O, 60 g/L
malachite green, 0.01 g/L
sodium chloride, 5 g/L
yeast extract, 1 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
6.9±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
przydatność
selective for Yersinia spp.
Zastosowanie
For selective enrichment, enumeration of Yersinia enterocolitica.
Uwaga dotycząca przygotowania
Suspend 76 g in 970 ml distilled water. Heat to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes. Cool to 45-50°C. Aseptically add 1 vial of each Ticarcillin Supplement (Cat. No. 17778) and Potassium Chlorate Supplement (Cat. No. 17777). Mix well before dispensing in sterile tubes.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)