Kluczowe dokumenty
95760
Millipore
Yersinia Selective Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
CIN Agar, Cefsulodin-Irgasan-Novobiocin Agar
About This Item
Kod UNSPSC:
41171609
NACRES:
NA.74
agency
according to ISO 10273:2017
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 12.5 g/L
crystal violet, 0.001 g/L
magnesium sulfate heptahydrate, 0.01 g/L
D-mannitol, 20 g/L
mixed peptone, 20 g/L
neutral red, 0.03 g/L
sodium chloride, 1 g/L
sodium deoxycholate, 0.5 g/L
sodium pyruvate, 2 g/L
yeast extract, 2 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.4±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
przydatność
selective for Yersinia spp.
Zastosowanie
For the selective cultivation of Yersinia, in particular Y. enterocolitica and Y. pseudotuberculosis from clinical samples as well as food,water etc.
Uwaga dotycząca przygotowania
Rozpuścić 58 g w 1 litrze wody destylowanej. Sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C przez 15 minut. Schłodzić do ok. 50°C i dodać 2 fiolki suplementu selektywnego Yersinia (nr kat. 75258). Dobrze wymieszać i przelać do szalek Petriego.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
D A Schiemann
Canadian journal of microbiology, 25(11), 1298-1304 (1979-11-01)
A new agar medium for isolation of Yersinia enterocolitica was formulated based on growth studies which defined an optimum basal, and the evaluation of selective chemical agents, dyes, and antibiotics. The final formulation, designated cefsulodin-irgasan-novobiocin(CIN) agar, provided quantitative recovery of