Merck
11480
Sigma-Aldrich
Azelaic acid
technical, ~85% (GC)
Synonim(y):
Nonanedioic acid
About This Item
Wzór liniowy:
HO2C(CH2)7CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.22
Beilstein:
1101094
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
6.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
klasa czystości
technical
Próba
~85% (GC)
bp
286 °C/100 mmHg (lit.)
mp
109-111 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
Klucz InChI
BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas azelainowy (kwas nonanediowy) jest naturalnie występującym nasyconym, niefenolowym związkiem wyizolowanym z kultur Pityrosporum ovale. Jest to środek leczniczy o dobrze znanych właściwościach przeciwbakteryjnych.
Zastosowanie
  • Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane nośnikiem badanie fazy 3 pianki kwasu azelainowego 15% w leczeniu trądziku różowatego grudkowo-krostkowego: Badanie to ocenia skuteczność i bezpieczeństwo 15% pianki kwasu azelainowego w leczeniu trądziku różowatego, wykazując znaczną poprawę nasilenia choroby (Draelos et al., 2015).
  • Porównanie właściwości transferomów i protransferomów zawierających kwas azelainowy: Badania te porównują właściwości preparatów transferomowych z kwasem azelainowym, podkreślając ich potencjał w zakresie ulepszonego dostarczania w zastosowaniach dermatologicznych (Rahmi i Pangesti, 2018).
  • Zwiększenie biokonwersji kwasu azelainowego do jego pochodnych za pomocą metodologii powierzchni odpowiedzi: W artykule omówiono optymalizację produkcji pochodnych kwasu azelainowego, które mają kluczowe znaczenie dla zastosowań kosmetycznych i farmaceutycznych (Khairudin et al., 2018).
  • Kwas azelainowy: biologiczny budulec dla biodegradowalnych polimerów: Badanie dotyczy kwasu azelainowego jako zrównoważonego prekursora do produkcji biodegradowalnych polimerów, istotnych dla materiałoznawstwa (Todea et al., 2021).
  • Przygotowanie i ocena miejscowego preparatu mikroemulsyjnego kwasu azelainowego: badanie in vitro i in vivo: Badania te przedstawiają preparat mikroemulsyjny kwasu azelainowego, oceniając jego stabilność i przepuszczalność dla skóry, krytyczne dla miejscowych zastosowań terapeutycznych (Hung et al., 2021).
Działania biochem./fizjol.
Kwas azelainowy jest silnym inhibitorem aktywności 5α-reduktazy. Jest odwracalnym konkurencyjnym inhibitorem reduktazy tioredoksyny w ludzkich komórkach czerniaka.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
410.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
210 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
K U Schallreuter et al.
Cancer letters, 36(3), 297-305 (1987-09-01)
Azelaic acid has been shown to inhibit thioredoxin reductase (TR) at the surface of guinea pig and human skin, on cultures of human keratinocytes, melanocytes, melanoma cells, murine melanoma cells (Cloudman S91), and on purified enzymes from Escherichia coli, rat
J Brasch et al.
Dermatology (Basel, Switzerland), 186(1), 55-58 (1993-01-01)
Azelaic acid is a therapeutic agent with well-known antibacterial properties, but its antimycotic effect has not yet been investigated systematically. In this study we have used an agar dilution technique to test the inhibitory effect of azelaic acid upon common
D Stamatiadis et al.
The British journal of dermatology, 119(5), 627-632 (1988-11-01)
The effects of zinc sulphate and azelaic acid on 5 alpha-reductase activity in human skin were studied using an in vitro assay with 1,2[3H]-testosterone as substrate. When added at concentrations of 3 or 9 mmol/l, zinc was a potent inhibitor
Ji Sun Yu et al.
Journal of biomedical science, 17 Suppl 1, S45-S45 (2010-09-11)
Pigmentation in human skin is an important defense mechanism against sunlight or oxidative stress. Despite the protective role of melanin, abnormal hyperpigmentation such as freckles and chloasma sometimes can be serious aesthetic problems. Because of these effects of hyperpigmentation, people
Esther J van Zuuren et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 56(1), 107-115 (2006-12-28)
Rosacea is a common chronic skin and ocular condition. It is unclear which treatments are most effective. We have conducted a Cochrane review of rosacea therapies. This article is a distillation of that work. We sought to assess the evidence