Key Documents
07444
2,3,4,5,6-Pentabromotoluene
analytical standard
Synonim(y):
Pentabromotoluene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
98.0-102.0% (argentometric after oxygen combustion)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
mp
285-286 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C7H3Br5/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9/h1H3
Klucz InChI
OZHJEQVYCBTHJT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)