05184
Aluminum oxide
for the determination of hydrocarbons
Synonim(y):
Alumina
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
Poziom jakości
jakość
for the determination of hydrocarbons
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
wielkość cząstki
0.05-0.15 mm
pH
7.0±1.0
mp
2040 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Klucz InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)