Kluczowe dokumenty
04268
N-Valerylglycine
analytical standard
Synonim(y):
2-(Pentanoylamino)acetic acid, N-(1-Oxopentyl)glycine, N-Pentanoylglycine, Valeryl glycine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.18
Beilstein:
1770785
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C7H13NO3/c1-2-3-4-6(9)8-5-7(10)11/h2-5H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)
Klucz InChI
NYZBWOSRZJKQAI-UHFFFAOYSA-N
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?