Kluczowe dokumenty
592471
N,N-Dimethyl-d6-glycine hydrochloride
99 atom % D
Synonim(y):
N-Methylsarcosine-dimethyl-d6 hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
(CD3)2NCH2CO2H · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
bp
190-192 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CC(O)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-5(2)3-4(6)7;/h3H2,1-2H3,(H,6,7);1H/i1D3,2D3;
Klucz InChI
FKASAVXZZLJTNX-TXHXQZCNSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?