Merck
PHR2355
Supelco
Betaina
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Betaine, (Carboxymethyl)trimethylammonium inner salt, Oxyneurine, Trimethylglycine
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3N+CH2COO-
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
Beilstein:
3537113
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1065695
rodzina API
betaine
Formularz
powder
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1000 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
Klucz InChI
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
End-product of oxidative metabolism of choline, betaine is a general methyl donor, in particular in a minor pathway of methionine biosynthesis. It is used to treat homocystinuria, which is a defect in the major pathway of methionine biosynthesis.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC5297 in the documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)