04003
Tetradecane
certified reference material, TraceCERT®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
gęstość pary
6.83 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 76.4 °C)
linia produktu
TraceCERT®
temp. samozapłonu
455 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429 (lit.)
tw
252-254 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
gęstość
0.762 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
petroleum
format
neat
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
Klucz InChI
BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)